Learn More
Nitritex™ BioClean Legacy™ Reinraum-Latexhandschuhe
Artikelnummer. 12715825
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
2XL
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Artikelnummer. 12715825
Marke: Nitritex™ BLA203L
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Wird für die Arbeit im Reinraum verwendet. Nitritex™ BioClean Legacy™ Reinraumhandschuhe aus Latex sind naturfarben und bieten unschlagbaren Komfort.
  • Partikel: In einer Reinraumumgebung verarbeitet, um Kompatibilität mit Betriebsbedingungen nach ISO Klasse 4 zu gewährleisten.
  • Physikalische Eigenschaften Erfüllt die Anforderungen der Norm für Handschuhe EN420:2003, der Europäischen Norm für medizinische Handschuhe EN 455 (Teile 1, 2 und 3) und 374-1, 2 und 3:2003.
  • Steril: Nicht steril
  • Qualitätssysteme: Hergestellt in einer Einrichtung, die nach ISO 9001:2008 und 89/686/EWG Artikel 11b zertifiziert ist. In einer NEBB-zertifizierten Reinraumumgebung der ISO Klasse 4 verarbeitet.
  • Probennahme und Inspektion: Gemäß ISO 2859.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) ISO 9001:2015 und (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 und EN421:2010, EN455-2:2015, (EG)1935/2004 und (EG)2023/2006
Klassifikation Kategorie 3 – persönliche Schutzausrüstung in aufwendigem Design entsprechend PSA-Richtlinie 89/686/EWG
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Ja
Laboratory/Cleanroom Use Ja
Latex Free Nein
Material Latex
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Reinraum-Handschuhe
Größe L
Sterilität Unsteril
Art der Handschuhstulpe Rollrand/gerollt
Menge 100 Stück pro versiegeltem inneren PE-Beutel; ein innerer PE-Beutel pro versiegeltem äußeren PE-Beutel; 10 äußere Beutel pro ausgekleidetem Karton (1000 Stück)
Länge (metrisch) 300 mm