Learn More
Nitritex™ BioClean Legacy™ Reinraum-Latexhandschuhe
Wird für die Arbeit im Reinraum verwendet. Nitritex™ BioClean Legacy™ Reinraumhandschuhe aus Latex sind naturfarben und bieten unschlagbaren Komfort.
Marke: Nitritex™ BLA202-M
Additional Details : Gewicht : 10.71000kg
Beschreibung
- Partikel: In einer Reinraumumgebung verarbeitet, um Kompatibilität mit Betriebsbedingungen nach ISO Klasse 4 zu gewährleisten.
- Physikalische Eigenschaften Erfüllt die Anforderungen der Norm für Handschuhe EN420:2003, der Europäischen Norm für medizinische Handschuhe EN 455 (Teile 1, 2 und 3) und 374-1, 2 und 3:2003.
- Steril: Nicht steril
- Qualitätssysteme: Hergestellt in einer Einrichtung, die nach ISO 9001:2008 und 89/686/EWG Artikel 11b zertifiziert ist. In einer NEBB-zertifizierten Reinraumumgebung der ISO Klasse 4 verarbeitet.
- Probennahme und Inspektion: Gemäß ISO 2859.
Spezifikation
ISO 9001:2015 und (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 und EN421:2010, EN455-2:2015, (EG)1935/2004 und (EG)2023/2006 | |
Naturfarben | |
Ja | |
Latex | |
Reinraum-Handschuhe | |
Unsteril | |
100 Stück pro versiegeltem inneren PE-Beutel; ein innerer PE-Beutel pro versiegeltem äußeren PE-Beutel; 10 äußere Beutel pro ausgekleidetem Karton (1000 Stück) |
Kategorie 3 – persönliche Schutzausrüstung in aufwendigem Design entsprechend PSA-Richtlinie 89/686/EWG | |
Ja | |
Nein | |
Puderfrei | |
M | |
Rollrand/gerollt | |
300 mm |