Learn More
BRAND™ Seitlicher Absperrhahn für Büretten und Ersatzküken
Seitlicher Absperrhahn für Bürette und Ersatzküken für Büretten mit einem Fassungsvermögen von 2 bis 10 ml.
Marke: BRAND™ 81140
Additional Details : Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
- Absperrhahngehäuse mit Bürettenspitze
- Austauschbar
- PTFE- oder Borosilikatglasküken mit Rückhaltevorrichtung
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Bürette mit 2 bis 50 ml | |
Sicherungsgerät |