Learn More
Latanoprost, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488528
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16488528 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16488528 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB057710mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Latanoprost (PHXA41) is a prostaglandin F2α analogue and an agonist for the FP prostanoid receptor, and lowers intraocular-pressure (IOP).
Latanoprost (PHXA41) is a prostaglandin F2α analogue and an agonist for the FP prostanoid receptor, and lowers intraocular-pressure (IOP).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Latanoprost
Physikalische Form Oil
CAS 130209-82-4
Farbe Colorless
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H40O5
Synonym PHXA41
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (231.17 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (231.17 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (231.17 mM)
SMILES O=C(OC(C)C)CCC/C=C\C[C@@H]1[C@@H](CC[C@@H](O)CCC2=CC=CC=C2)[C@H](O)C[C@@H]1O
Molekulargewicht (g/mol) 432.59
Formelmasse 432.59
Reinheit (%) 99.67%
Güte Research