Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Latanoprost |
| Menge | 100 mg |
| Löslichkeit | Löslichkeit in Wasser: Unlöslich. Andere Löslichkeiten: löslich in Ethanol und Acetonitril |
| Formelmasse | 432,6 |
Sicherheit und Handhabung
- Latanoprost
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Contain: Latanoprost