missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LASP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
| Antigen | LASP1 |
|---|---|
| Konzentration | 0.44 mg/mL |
| Anwendungen | Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16816953
|
Proteintech
10515-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
16806953
|
Proteintech
10515-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
This gene encodes a member of a LIM protein subfamily characterized by a LIM motif and a domain of Src homology region 3. The encoded protein functions as an actin-binding protein and possibly in cytoskeletal organization.Spezifikation
| LASP1 | |
| Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Q14847, Q61792, Q99MZ8 | |
| 16796, 29278, 3927 | |
| LASP1 Fusion Protein Ag0800 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| LASP1 |
| 0.44 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Lasp 1, LASP1, LIM and SH3 domain protein 1, LIM and SH3 protein 1, MLN 50, MLN50 | |
| LASP1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts