Learn More
Brady™ Lasertab™ Laser Printable Labels, Metallized Polyester (B-773)
Artikelnummer. 11523604
Click to view available options
Größe (angloamerikanisch):
1 x 0,5 in. (B x H)
1,5 x 0,75 in. (B x H)
2,5 x 1 in. (B x H)
Packungsgröße:
1 Packung
Artikelnummer. 11523604
Marke: Brady™ 029751
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Used to identify property from components to finished products. Brady™ LASERTAB™ Laser Printable Labels are made of polyester material that allow printed information and barcodes/data codes to remain legible and scannable when subjected to harsh environments.
  • Through Hole - Top application
  • Withstands extremely high temperatures (-85°F to 248°F)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt, CSA-zugelassen, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
Beschreibung LaserTab Laserbedruckbares Etikett
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung None
Farbe Silber
Ausführung Matt
Format Die-cut
Material Metallisiertes Polyester (B-773)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Laser
Produkttyp Laserbedruckbares Etikett
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Component and equipment labelling, Electrical labelling, General identification
Zur Verwendung mit (Geräte) Laser Printers
Horizontale Wiederholung (metrisch) 66.04 mm
Etiketten pro Zeile 3
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -70°C
Anzahl pro Packung 1026 Labels/Pack
Menge 1026/Pk.
Form Rechteck
Größe (angloamerikanisch) 2,5 x 1 in. (B x H)
Größe (metrisch) 6.35 x 2.54 cm (W x H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94°F to +248°F
Temperaturbereich (metrisch) -65 bis 120 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0051 in.
Dicke (metrisch) 0.122 mm
Dimensions (LxW) 25.40 x 63.50 mm
Länge (angloamerikanisch) 2.5 in.
Breite (angloamerikanisch) 2.5 in.
Breite (metrisch) 63.50 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 63.50 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 1 in.
Höhe (metrisch) 25.40 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 25.40 mm
Alternate Part Number LAT-21-773-1