Learn More
Brady™ Lasertab™ Laser Printable Labels, Metallized Polyester (B-773)
Artikelnummer. 11513604
Click to view available options
Größe (angloamerikanisch):
1 x 0,5 in. (B x H)
1,5 x 0,75 in. (B x H)
2,5 x 1 in. (B x H)
Packungsgröße:
1 Packung
Artikelnummer. 11513604
Marke: Brady™ 029750
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Used to identify property from components to finished products. Brady™ LASERTAB™ Laser Printable Labels are made of polyester material that allow printed information and barcodes/data codes to remain legible and scannable when subjected to harsh environments.
  • Through Hole - Top application
  • Withstands extremely high temperatures (-85°F to 248°F)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt, CSA-zugelassen, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
Beschreibung LaserTab Laserbedruckbares Etikett
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung None
Farbe Silber
Ausführung Matt
Format Die-cut
Material Metallisiertes Polyester (B-773)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Laser
Produkttyp Laserbedruckbares Etikett
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Component and equipment labelling, Electrical labelling, General identification
Zur Verwendung mit (Geräte) Laser Printers
Horizontale Wiederholung (metrisch) 40.64 mm
Etiketten pro Zeile 5
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -70°C
Anzahl pro Packung 2520 Labels/Pack
Menge 2520/Pk.
Form Rechteck
Größe (angloamerikanisch) 1,5 x 0,75 in. (B x H)
Größe (metrisch) 3.8 x 1.9 cm (W x H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94°F to +248°F
Temperaturbereich (metrisch) -65 bis 120 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0051 in.
Dicke (metrisch) 0.122 mm
Dimensions (LxW) 19.05 x 38.10 mm
Länge (angloamerikanisch) 1.5 in.
Breite (angloamerikanisch) 1.5 in.
Breite (metrisch) 38.10 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 38.10 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0.75 in.
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 0.75 in.
Höhe (metrisch) 19.05 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 19.05 mm
Alternate Part Number LAT-20-773-2.5