Learn More
Brady™ LASERTAB™ Laserbedruckbare Etiketten, B-759 Papier
Artikelnummer. 11533604
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe (angloamerikanisch):
0,8 x 0,5 in. (B x H)
Packungsgröße:
1 Packung
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe (angloamerikanisch) unitSize
11533604 0,8 x 0,5 in. (B x H) 1 Packung
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11533604 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 029752
Verfügbar ab: 08-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz mit Laserdruckern entwickelt Brady LASERTAB Laserdruckbare Etiketten bestehen aus B-759 Allzweckpapier.
  • Leere, bedruckbare Polyesteretiketten für Laserdrucker
  • CSA-akzeptiertes Material, wenn es mit speziellen Laserdruckertonern gedruckt wird
Spezifikation
Beschreibung Chemisch, hohe Temperatur, Feuchtigkeit, Abstrich, UV- und witterungsbeständig
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Papier (B-759)
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Laser
Produkttyp Laserbedruckbares Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anlagenverfolgung, allgemeine Identifizierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Laserdrucker
Horizontale Wiederholung (metrisch) 25.4 mm
Etiketten pro Zeile 8
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -70 °C
Anzahl pro Packung 10032 Etiketten/Packung
Menge 10,000/Pk.
Form Rechteck
Größe (angloamerikanisch) 0,8 x 0,5 in. (B x H)
Größe (metrisch) 20.3 x 12.7 mm (W x H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +194 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 °C bis 90 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0036 in.
Dicke (metrisch) 0.091 mm
Abmessungen (L x B) 12.70 x 20.32 mm
Länge (angloamerikanisch) 0,8 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,8 in.
Breite (metrisch) 20.32 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 20.32 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,5 in.
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 0,5 in.
Höhe (metrisch) 12.70 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 12.70 mm
Alternate Part Number LAT-5-759-10