Learn More
Brady™ LASERTAB™ Laseretiketten, B-747Polyester
Artikelnummer. 11543614
Click to view available options
Größe (angloamerikanisch):
0,25 x 0,25 in. (B x H)
0,375 x 0,375 in. (B x H)
0,3 x 0,25 in. (B x H)
0,5 x 0,437 in. (B x H)
0,65 x 0,25 in. (B x H)
0,65 x 0,2 in. (B x H)
0,8 x 0,25 in. (B x H)
0,8 x 0,5 in. (B x H)
1 x 0,5 in. (B x H)
1,5 x 0,25 in. (B x H)
1,875 x 0,375 in. (B x H)
1,875 x 1,33 in. (B x H)
1,875 x 0,833 in. (B x H)
2,5 x 1 in. (B x H)
3 x 0,375 in. (B x H)
8,5 x 11 in. (B x H)
Farbe:
Gelb
Weiß
Packungsgröße:
1 Packung
Artikelnummer. 11543614
Marke: Brady™ 029763
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz mit Laserdruckern entwickelt Brady LASERTAB laserdruckbare Etiketten sind aus B-747 Polyester gefertigt.
  • Blank, printable polyester labels for Laser Printers
  • CSA Accepted material when printed with designated laser printer toners
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt; CSA-zugelassen
Beschreibung Chemisch, hohe Temperatur, Feuchtigkeit, Abstrich, UV- und witterungsbeständig
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung None
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Die-cut
Material Polyester (B-747)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Laser
Produkttyp Laserbedruckbares Etikett
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Circuit board labelling, General identification
Zur Verwendung mit (Geräte) Laser Printers
Horizontale Wiederholung (metrisch) 15.24 mm
Etiketten pro Zeile 26
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40°C
Anzahl pro Packung 10296 Labels/Pack
Menge 10,000/Pk.
Form Quadratisch
Größe (angloamerikanisch) 0,25 x 0,25 in. (B x H)
Größe (metrisch) 6.35 x 6.35 mm (W x H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to +266°F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +130 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0037 in.
Dicke (metrisch) 0.094 mm
Dimensions (LxW) 6.35 x 6.35 mm
Länge (angloamerikanisch) 0.25 in.
Breite (angloamerikanisch) 0.25 in.
Breite (metrisch) 6.35 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 6.35 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0.25 in.
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 0.25 in.
Höhe (metrisch) 6.35 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 6.35 mm
Alternate Part Number LAT-26-747-10