Learn More
Brady™ LaserTab Laserbedruckbare B-707 Polyester-Etiketten
Artikelnummer. 11563644 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
21,2 mm
22,9 mm
Breite (metrisch):
47,6 mm
50,8 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich:
21,2 mm
22,9 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich:
47,6 mm
50,8 mm
Packungsgröße:
1 Packung
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Breite (metrisch) Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich Packungsgröße
11563644 22,9 mm 50,8 mm 22,9 mm 50,8 mm 1 Packung
11523654 21,2 mm 47,6 mm 21,2 mm 47,6 mm 1 Packung
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11563644 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 029823
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.00 CHF
    168.12 CHF / 1 Packungen
    Sparen 19.88 CHF
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Blanko-Etiketten zum Bedrucken, geeignet für Laserdrucker.
LaserTab-Etiketten sind in folgenden Formaten erhältlich:
  • Manipulationssicheres Polyolefin
  • Polyester (UL-anerkannte Komponente bei Bedruckung mit bestimmten Laserdruckertonern)
  • Selbstlaminierend
  • Nylon Tuch
  • Papier
  • Polyimid
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Entspricht den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Polyester (B-707)
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Laser
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anlagenverfolgung, Daten- und Telekommunikationskennzeichnung, allgemeine Identifizierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Laserdrucker
Horizontale Wiederholung (metrisch) 71.1 mm
Etiketten pro Zeile 3
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 1020 Etiketten/Packung
Menge 1020 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +266 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +130 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0046 in.
Dicke (metrisch) 0.12 mm
Abmessungen (L x B) 22.86 x 50.8 mm
Länge (angloamerikanisch) 0,90 in.
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 50,8 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 50,8 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,90 in.
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 0,9 in.
Höhe (metrisch) 22,9 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 22,9 mm
Alternate Part Number LAT-31-707-1