Learn More
Heathrow Scientific™ Laser Cryo-Babies™ Niedrigtemperatur-Etiketten
Artikelnummer. 15519354
Change view
Click to view available options
Packungsgröße:
1700 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize
15519354 1700 Stück
15599344 1700 Stück
15589344 1700 Stück
15509354 1700 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15519354 Lieferant Heathrow Scientific™ Lieferanten-Nr. LCRY1700Y
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beständig gegen Risse, Abplatzungen und Ablösungen. Die Heathrow Scientific™ Laser Cryo-Babies™ Niedrigtemperatur-Etiketten dehnen sich bei Temperaturschwankungen aus und ziehen sich wieder zusammen.
  • Temperaturbeständigkeit: –196 °C bis +150 °C.
  • Flüssigkeits- und Dampfphase LN2, Wasserbäder bis 100 °C und Autoklavieren und moderate Öfen bis 150 °C
  • Chemisch inert und beständig gegen die meisten Lösungsmittel und ätzenden Stoffe.
  • Haftet auf den meisten Kunststoffen (Röhrchen aus 100 % reinem PP empfohlen), Glas und Metallen ohne Risse, Abplatzungen oder Ablösungen
  • Keine Druckerprobleme durch Etikettenbögen
  • Flexibles Polyolefinmaterial und Acrylklebstoff
  • Einzigartige Zusammensetzung, die sich bei Temperaturschwankungen ausdehnt und zusammenzieht
  • 20 Blätter pro Packung
  • Autoklavierbar
  • Einwegprodukt
Spezifikation
Ausführung Matt
Format Blatt
Material Polyolefin
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Laser
Produkttyp Kryo-Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Geräte) 1,5 ml-Röhrchen
Etiketten pro Zeile 5
Etiketten pro Bogen 85
Lebensdauer Zur einmaligen Verwendung
Anzahl pro Packung 20 Blatt/Pk.
Menge 1700/Packung
Form Rechteck
Temperaturbereich (metrisch) -196 °C bis +150 °C
Dimensions (LxW) 33 x 13 mm
Länge (angloamerikanisch) 1,28 in.
Länge (metrisch) 33 mm
Breite (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (metrisch) 13 mm