Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ferrulen mit größeren Anschlüssen
Bietet leckagefreie Systemanschlüsse. Trajan Scientific and Medical Ferrulen mit größeren Anschlüssen führen zu einer verbesserten Chromatographie für Nicht-MS-Systeme.
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 072613
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15278863
  • 55.85 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Anwenderfreundlich
  • Bildet eine zuverlässige Abdichtung
  • Wiederverwendbar
  • Weiches Material, bildet einen weichen Griff zur Kapillarsäule
  • Geringe Emissionen
Spezifikation
Spezifikation
17.2 mm
6.4 mm
12.7 mm
100 % Graphit – gerade
Größere Ferrule-Anschlüsse 1/2 Zoll
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.