Learn More
Gilac™ Large Volume Container
Artikelnummer. p-200009542
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 l
310 l
500 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17948521
Marke: Gilac™ G140521
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Large Volume Container has excellent mechanical and shock resistance.
  • Excellent mechanical resistance: made from high density polyethylene for increased shock resistance.
  • The durable, thick walls mean no distortion and warping.
  • Limited gaps and overlapping, equipped with edges so easy to handle.
Spezifikation
Typ Storage Tote
Material HDPE
Farbe Weiß
Form Rechteckig
Kapazität (angloamerikanisch) 26.4 gal.
Kapazität (metrisch) 100 l
Höhe (angloamerikanisch) 2.2 ft.
Höhe (metrisch) 665 mm