Learn More
Micronova™ Große Behälterauskleidungen / Tankabdeckungen
Artikelnummer. 18853350 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
82 x 65
120 x 101
Dicke (metrisch):
1 mm
3 mm
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Packungsgröße:
24 Stück
25 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Dicke (metrisch) Sterilität unitSize
18853350 120 x 101 1 mm Steril 24 Stück
18863350 82 x 65 3 mm Steril 24 Stück
18873350 82 x 65 3 mm Nicht steril 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 18853350 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. BL1120IRB
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
IBC-Behälter/Tankabdeckungen sind für die Entsorgung, den Transport und die Lagerung von Materialien in kontrollierten Umgebungen konzipiert. Sie werden aus FDA-konformem LDPE hergestellt und sind gut mit gängigen Reinigungsmitteln verträglich. Erhältlich bestrahlt und einzeln verpackt oder unsteril auf einer Kunststoffkernrolle.
  • Material: LDPE
  • Farbe: Transparent
  • Verschlussart: Keine
  • Beschreibung: Mit Seitenfalten (gefalteter Boden für besseren Sitz in rechteckigen Behältern)
  • Einwegartikel: Einmalgebrauch
  • Autoklavierbar: Nein
  • Zur Verwendung mit (Anwendung): Materialentsorgung oder -transfer, oder als leichte Abdeckung
  • Zur Verwendung mit (Geräten): IBC-Behältern oder Tanks
  • Temperaturbereich (metrisch): Umgebungstemperatur (Empfohlen zwischen 15 und 25 °C)
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Lagern Sie das Produkt an einem Ort, der vor extremen Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen geschützt ist und fern von ultravioletten Lichtquellen aufbewahrt wird.
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ISO ISO 9001-zertifizierte Einrichtung, Sterilitätssicherungsstufe 10⁻⁶ gemäß den geltenden Bestimmungen AAMI Richtlinien für die Sterilisation
Verschlusstyp Keine
Farbe Klar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Materialentsorgung oder -transfer, oder als leichte Abdeckung
Zur Verwendung mit (Geräte) Behälter oder Tanks
Material LDPE
Sterilität Steril
Anzahl pro Packung 1/erster Beutel, 1/doppelter Beutel
Menge 24 Pk.
Sterilisationsmethode Gammabestrahlung
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur (Empfohlen zwischen 15 °C und 25 °C)
Abmessungen (L x B) 120 x 101
Kapazität (angloamerikanisch) 1400 gal.
Kapazität (metrisch) 5000 L
Dicke (metrisch) 1 mm