Learn More
Justrite™ Großer Fasstrichter aus Stahl mit selbstschließender Abdeckung
Verbesserung von Sicherheit und Sauberkeit am Arbeitsplatz mit geeigneten Sicherheits-/Aufbewahrungsgeräten. Der Justrite™ große Fasstrichter aus Stahl mit selbstschließender Abdeckung verhindert Verschüttungen beim Transfer von entzündbaren Lösungsmitteln, Verdünnern, Ölen oder Farbabfällen. NFPA1- und „International Fire Code“-konform. Schließt und verriegelt sich automatisch, wenn das Schmelzlot bei 165 °F (74 °C) im Brandfall schmilzt.
Marke:  Justrite™ 08206
Additional Details : Gewicht : 5.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12736055
  • 593.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
28-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Laborgefäße aus Stahl von Justrite bieten alle Vorteile der Typ I-Gefäße
  • Die zusätzlichen Funktionen machen diese zu einer Wahl für Laborfachleute, die gefährliche Flüssigkeiten sicher in Reagenzgläser, kleine Kolben und Becher abfüllen
  • Die Füllstutzen verfügen über selbstschließende Überdruckkappen und Flammensperren aus Edelstahl
  • Diese Gefäße verfügen außerdem über ein Vakuumüberdruckventil im Deckel für einen gleichmäßigen Flüssigkeitsfluss und selbstschließende Zapfhähne für ein problemloses Dispensieren
Spezifikation
Spezifikation
Gelb
Entzündbare Stoffe
Stahl (galvanisiert)
Großer Trommeltrichter aus Stahl
32 in.-Flammensperre mit 2 in.-Stopfen und selbstschließender Abdeckung