Learn More
Scientific Industries SI™ Grosses Aufsatz Set
Artikelnummer. 15527325 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Vortex-Genie 2, Vortex-Genie-Puls
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
15527325 Vortex-Genie 2, Vortex-Genie-Puls 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15527325 Lieferant Scientific Industries SI™ Lieferanten-Nr. 83041422
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.75 CHF
    158.11 CHF / 1 Stück
    Sparen 55.64 CHF
    26% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Umfasst eine große Auswahl an hochdichten Schaumstoffeinsätzen und weiteres Zubehör zur Verwendung mit dem Vortex-Genie 2 und dem Vortex-Genie Pulse Mischer. Das Scientific Industries SI™ Set für große Proben (Modell 302) bietet die Möglichkeit zur aufrechten und stabilen Halterung unterschiedlichster Gefäße für Mischvorgänge.
  • Zur Verwendung mit der Vortex-Genie 2 Mischer-Produktfamilie und dem Vortex-Genie Pulse für Becher, Kolben und große Röhrchen.
  • Der Satz enthält:
    • Eine vertiefte Plattform
    • Zwei Elastikbänder
    • Ein Sortiment an Schaumstoffeinsätzen für Röhrchen mit verschiedenen Durchmessern (9 bis 37 mm)
    • Ein leerer Schaumstoffeinsatz zur individuellen Anpassung durch den Benutzer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Vortex-Genie 2, Vortex-Genie-Puls
Enthält 1 Vertiefte Plattform, 2 Elastische Bänder, ein Sortiment an Schaumstoffeinsätzen für Röhrchen mit verschiedenen Durchmessern (9 mm bis 37 mm), 1 Leere Schaumstoffeinsätze zur individuellen Anpassung.