Learn More
Gilac™ Large Laundry Basket, 130 L
Artikelnummer. p-200009527
Click to view available options
Farbe:
Almond Green
Sand
White
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17958651
Marke: Gilac™ G611221
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Large 130 L Laundry Basket is highly resistant and outstandingly durable.
  • Highly resistant and outstanding durability.
  • Designed for professional use.
  • Suitable for heavy loads and intensive use.
Spezifikation
Breite (angloamerikanisch) 22.6 in.
Größe Large
Produkttyp Laundry Basket
Breite (metrisch) 575 mm
Farbe White