Learn More
Zwiebel™ Großer Staubpinsel
Artikelnummer. 11781536
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
190 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
11781536 190 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11781536 Lieferant Zwiebel™ Lieferanten-Nr. PBI2715A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.55 CHF
    38.95 CHF / 1 Stück
    Sparen 19.60 CHF
    33% Rabatt
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese antistatischen Bürsten eignen sich zum Reinigen von Zwiebel™ Gewichten.
  • Flache Bürste aus Synthetikfaser
  • Für die oberflächliche Reinigung von Zwiebel Gewichten
Spezifikation
Produkttyp Bürste
Länge (metrisch) 190 mm
Menge Je 1