Learn More
Miele Professional Großraum-Laborspüler
Artikelnummer. 30130356 Alle ansehen Miele Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
351 L
Packungsgröße:
1 Einheit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
30130356 351 L 1 Einheit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30130356 Lieferant Miele Professional Lieferanten-Nr. 11174770
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Laborspüler PLW 8617 EL, elektrobeheizt - eintürig, 1150 mm breit, 351 l Nutzvolumen
  • Leistung/Charge z.B. 216 Laborflaschen, 588 Vials oder 294 Pipetten
  • Flexibel und einfach - Modulare Beladungsträger + EasyLoad-System
  • Effizient - starke Pumpenleistung mit der drehzahlvariablen Pumpe
  • Bis zu 60% weniger Wasserverbrauch bezogen auf die Beladung
  • Sichere Ergebnisse - Sprüharmsensierung + Leitfähigkeitsmodul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Display Full-color Touch Screen
Material Stainless Steel
Produkttyp Laboratory Glassware Washer
Volumen (metrisch) 351 L
Farbe Gray
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laboratory Glassware Reprocessing
Enthält Electrical Heating, Single Door
Tiefe (angloamerikanisch) 39 in.
Tiefe (metrisch) 990 mm
Höhe (metrisch) 1670 mm
Breite (metrisch) 1150 mm
Versandgewicht (metrisch) 381 kg
Elektrische Anforderungen 3N AC 400 V 50 Hz
Spannung 400 V