Learn More
Miele Professional Großraum-Laborspüler
Artikelnummer. 30130349 Alle ansehen Miele Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
351 L
Packungsgröße:
1 Einheit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
30130349 351 L 1 Einheit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30130349 Lieferant Miele Professional Lieferanten-Nr. 11174700
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Laborspüler PLW 8615 EL/S CT, dampf-/elektrobeheizt - eintürig mit Combitank, 900 mm breit, 351 l Nutzvolumen
  • Leistung/Charge z.B. 216 Laborflaschen, 588 Vials oder 294 Pipetten
  • Flexible Nutzung des Combitanks als Recycling-/Vorheiztank
  • Flexibel und einfach - Modulare Beladungsträger + EasyLoad-System
  • Effizient - starke Pumpenleistung mit der drehzahlvariablen Pumpe
  • Bis zu 60% weniger Wasserverbrauch bezogen auf die Beladung
  • Sichere Ergebnisse - Sprüharmsensierung + Leitfähigkeitsmodul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Display Full-color Touch Screen
Material Stainless Steel
Produkttyp Laboratory Glassware Washer
Volumen (metrisch) 351 L
Farbe Gray
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laboratory Glassware Reprocessing
Enthält Electrical Heating, Steam Heating, Single Door, Combi Tank
Tiefe (angloamerikanisch) 39 in.
Tiefe (metrisch) 990 mm
Höhe (metrisch) 1670 mm
Breite (metrisch) 900 mm
Versandgewicht (metrisch) 390 kg
Elektrische Anforderungen 3N AC 400 V 50 Hz
Spannung 400 V