missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lapatinib, TRC

Artikelnummer. 30008993
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30008993 250 mg 250 Milligramm
18001340 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30008993 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL175808250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 231277-92-2
Summenformel C29 H26 Cl F N4 O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 581.06
Synonym 4-Quinazolinamine, N-[3-chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]-6-[5-[[[2-(methylsulfonyl)ethyl]amino]methyl]-2-furanyl]-, N-[3-Chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]-6-[5-[[[2-(methylsulfonyl)ethyl]amino]methyl]-2-furanyl]-4-quinazolinamine, 4-[[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenyl]amino]-6-[5-[[(2-methanesulfonylethyl)amino]methyl]furan-2-yl]quinazoline, GSK 572016, GW 572016, GW 572016X, Lapatinib, N-[3-Chloro-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]phenyl]-6-[5-[[[2-(methanesulfonyl)ethyl]amino]methyl]-2-furyl]-4-quinazolinamine, N-[3-Chloro-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]phenyl]-6-[5-[[[2-(methylsulfonyl)ethyl]amino]methyl]-2-furyl]-4-quinazolinamine, N-[3-Chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]-6-[5-[(2-methylsulfonylethylamino)methyl]furan-2-yl]quinazolin-4-amine, N-[4-(3-Fluorobenzyloxy)-3-chlorophenyl]-6-[5-[[2-(methylsulfonyl)ethylamino]methyl]furan-2-yl]quinazolin-4-amine, Tyverb
IUPAC-Name N-[3-Chloro-4-[(3-Fluorophenyl)methoxy]phenyl]-6-[5-[(2-Methylsulfonylethylamino)Methyl]furan-2-yl]Quinazolin-4-Amin
SMILES CS(=O)(=O)CCNCc1oc(cc1)c2ccc3ncnc(Nc4ccc(OCc5cccc(F)c5)c(Cl)c4)c3c2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Lapatinib
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C29H26ClFN4O4S/c1-40(36,37)12-11-32-16-23-7-10-27(39-23)20-5-8-26-24(14-20)29(34-18-33-26)35-22-6-9-28(25(30)15-22)38-17-19-3-2-4-21(31)13-19/h2-10,13-15,18,32H,11-12,16-17H2,1H3,(H,33,34,35)
Formelmasse 580.1347
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.