Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ TR-FRET-ER alpha Koaktivator-Assay-Kit für LXR-alpha
Artikelnummer. 15617858
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
800 x 20 μL Assays
Packungsgröße:
800 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15617858 800 x 20 μL Assays 800 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15617858 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. A15885
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das LanthaScreen™ TR-FRET-Koaktivator-Assay-Kit für ER-alpha bietet eine empfindliche und zuverlässige Methode für das Hochdurchsatz-Screening potenzieller Östrogenrezeptor (ER)-alpha-Liganden als Agonisten oder Antagonisten bei der ligandenabhängigen Koaktivator-Rekrutierung.
Das LanthaScreen™ TR-FRET ER alpha Coaktivator Assay Kit verwendet eine ER alpha Liganden-bindende Domäne (ER-alpha-LBD), die mit Glutathion-S-Transferase (GST) markiert ist, einen Terbium(Tb)-markierten Anti-GST-Antikörper und ein Fluorescein-markiertes Coaktivator-Peptid in einem gebrauchsfertigen homogenen Assay-Format.
Agonisten-Modus
Um den LanthaScreen TR-FRET ER alpha Coaktivator Assay im Agonisten-Modus durchzuführen (zur Identifizierung agonistischer Verbindungen), wird ER-alpha-LBD zu den Ligandentestverbindungen hinzugefügt, gefolgt von der Zugabe einer Mischung aus Fluorescein-Coaktivatorpeptid und Tb-anti-GST-Antikörper. Nach einer Inkubationszeit bei Raumtemperatur wird das TR-FRET 520:495 nm-Emissionsverhältnis berechnet und zur Bestimmung der EC50 aus einer Dosis-Reaktions-Kurve der Verbindung verwendet. Auf der Grundlage der Biologie der ER-alpha-Coaktivatorpeptid-Interaktion ist dieser Liganden-EC50-Wert ein zusammengesetzter Wert, der die Menge des Liganden darstellt, die erforderlich ist, um an den Rezeptor zu binden, eine Konformationsänderung zu bewirken und das Coaktivatorpeptid zu rekrutieren.
Antagonisten-Modus
Um den LanthaScreen TR-FRET ER alpha Coaktivator Assay im Antagonisten-Modus auszuführen (zur Identifizierung von Antagonisten), wird ER-Alpha-LBD zu Ligandentestverbindungen hinzugefügt, gefolgt von einer Mischung aus Agonist, Fluorescein-Coaktivatorpeptid und Terbium(Tb)-markiertem Anti-GST-Antikörper. Die in diesem Modus verwendete Konzentration von Agonisten ist die EC80-Konzentration, die durch die erste Ausführung des Assays im Agonisten-Modus bestimmt wurde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 1 Röhrchen ER alpha Ligand Binding Domain Rekombinantes Protein (bei -68 bis -85 °C lagern)
1 Röhrchen Peptid (bei -5 bis -30 °C lagern)
2 Flaschen TR-FRET Puffer (bei -5 bis -30 °C lagern)
1 Röhrchen Tb-Anti-GST Ab (bei -5 bis -30 °C lagern)
1 Röhrchen DTT (Bei -5 bis -30 °C lagern)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Assay für Interaktionen mit Kofaktoren, Kernrezeptorassay
Produktlinie LanthaScreen
Menge 800 x 20 μL Assays
Typ TR-FRET ER alpha-Koaktivator-Assay-Kit