Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Mouse Antibody Kit
Artikelnummer. 10206692
Click to view available options
Menge:
1 mg
25μ g
Packungsgröße:
1 Milligramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 10206692
Marke: Invitrogen™ PV3767
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Tb-markierte speziesspezifische Sekundärantikörper sind in der LanthaScreen™ Toolbox mit Assay-Reagenzien verfügbar und sollen die Entwicklung von Assays in verschiedenen Zielklassen und Assay-Formaten erleichtern.
  • Tb-markierte speziesspezifische Sekundärantikörper sind in der LanthaScreen™ Toolbox mit Assay-Reagenzien verfügbar und sollen die Entwicklung von Assays in verschiedenen Zielklassen und Assayformaten erleichtern
  • Tb-markierte speziesspezifische Sekundärantikörper binden an ihre entsprechenden Spezies IgG mit niedrigen nanomolaren apparenten Kds und zeigen eine vernachlässigbare Kreuzreaktivität mit IgG's anderer Spezies
  • Jeder Tb-markierte Anti-Spezies-Antikörper wird mit einem entsprechenden Fluorescein-markierten IgG als Positivkontrolle versehen
  • In einem Kinase-Assay, der das generische Reagenz mit dem Tb-markierten Antikörper verwendet, wird der Primärantikörper nicht gegen Phosphopeptid markiert
  • Der Nachweisschritt erfolgt durch Zugabe des Tb-markierten Sekundärantikörpers
  • Dieser Ansatz kann auf andere Zielklassen und Assay-Formate angewendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C).
Menge 1 mg
Reaktivität Maus
Versandbedingung Trockeneis
Konjugat Lanthanid-Chelate, Terbium (Tb)
Produktlinie LanthaScreen