Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-anti-ubiquitin-FK2 Antibody Kit
LanthaScreen™ Tb-anti-ubiquitin-FK2 Antibody Kit
1486.00 CHF - 18610.00 CHF
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10419603
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
PV4752
25 μg
1486.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10504424
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
PV4751
1 mg
18610.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The Tb-anti-ubiquitin-FK2 antibody preferentially binds to mono- or poly-ubiquitinated proteins over free ubiquitin. This antibody can be used in combination with purified GFP-substrates, fluorescein-ubiquitin, or LanthaScreen™ cell lines to develop robust high-throughput biochemical or cell based assays for ubiquitination or deubiquitination.