Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb-anti-ubiquitin-FK2 antibody
The Tb-anti-ubiquitin-FK2 antibody preferentially binds to mono- or poly-ubiquitinated proteins over free ubiquitin.
1372.00 CHF - 16890.00 CHF
Spezifikation
Anregung/Emission 340/490, 520 nm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10165164
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
PV4733
25 μg
1372.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10470635
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
PV4734
1 mg
16890.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The Tb-anti-ubiquitin-FK2 antibody preferentially binds to mono- or poly-ubiquitinated proteins over free ubiquitin. This antibody can be used in combination with purified GFP-substrates, fluorescein-ubiquitin, or LanthaScreen™ cell lines to develop robust high-throughput biochemical or cell based assays for ubiquitination or deubiquitination.
Spezifikation
Spezifikation
340/490, 520 nm