Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Zelluläre Assay-Lyse-Puffer (6X)
Artikelnummer. 10131380
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
6 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10131380 6 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10131380 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A12891
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LanthaScreen™ 6X Cellular Assay Lysis buffer is specially formulated for use with LanthaScreen™ Cellular Assays.
LanthaScreen™ 6X Cellular Assay Lysis buffer is specially formulated for use with LanthaScreen™ Cellular Assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zellulärer Assay Lysepuffer
Menge 6 ml
Produkttyp Lysepuffer
Beschreibung LanthaScreen™ Zelluläre Assay-Lyse-Puffer, ml, Flüssigkeit, X-Konzentration, Lagerung bei 4 °C, Zur Verwendung mit Pharma und Biopharma, Target- und Bleiidentifizierung und -validierung, LanthaScreen™ Kernrezeptor Kofaktor-Interaktions-Assays
Volumen (metrisch) 6 ml
Konzentration 6 x
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazie und Biopharmazie, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung,
Zur Verwendung mit (Geräte) LanthaScreen™ zelluläre Assays
Physikalische Form Flüssig
Inhalt und Lagerung Der LanthaScreen™ 6X Cellular Assay Lysepuffer wird bei 4 °C geliefert und gelagert.
Assay-Eingabe Zellbasierte Terbium-phospho-spezifische Aktivität (stabil)
Zieleintrag ATF2, c-Jun, ERK2, IGF-1R, IkB alpha, AKT1, PRAS40, STAT1, STAT3, STAT5, PDCD4
Versandbedingung Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf Nasseis
Produktlinie LanthaScreen