Learn More
Lanthan-Standard: La @ 5000 μg/g in Kohlenwasserstofföl, VHG™
Artikelnummer. 17934346
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
200 g
Packungsgröße:
200 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17934346 50 g 50 Gramm
17941886 200 g 200 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17934346 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGOLA500050G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Lanthan-Standard: La @ 5000 μg/g in Kohlenwasserstofföl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanthanum
CAS 7439-91-0
Verfahren ICP/XRF/RDE
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Lanthanum
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel La
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym La
InChI-Formel InChI=1S/La
SMILES [La]
IUPAC-Name Lanthan
Solvent or Matrix 75 cSt Mineral Oil
Molekulargewicht (g/mol) 138.906
Menge 50 g
Formelmasse 138.906 g/mol