Learn More
Lanthan-Standard: La @ 10000 μg/ml in 5% HNO3
Artikelnummer. 30312841
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30312841 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 30312841 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGTLAN100
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanthanum
CAS 7439-91-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Lanthanum
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel La
Konzentration 10.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und andere analytische Instrumente
Synonym La
InChI-Formel InChI=1 S/La
Lösungstyp Einheitliche Lösung
SMILES [La]
Element La
IUPAC-Name Lanthan
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Industry Type Petrochemische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 138.906
Menge 100 mL
Formelmasse 138.906