Learn More
Lanthan-Stange, 6.35 mm (0.25 Zoll) im Durchmesser, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkode 11323828
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Förpackningsstorlek
10 Millimeter
100 Millimeter
25 Millimeter
50 Millimeter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11323828
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 040292.DM
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Form: ca. .0.20 g/mm, Gußstab, Durchmesser ist
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7439-91-0
Summenformel La
Molekulargewicht (g/mol) 138.91
MDL-Nummer MFCD00011066
InChI-Schlüssel FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation
PubChem CID 23926
ChEBI CHEBI:33336
IUPAC-Name Lanthan
SMILES [La]
Specifications
Chemischer Name oder Material Lanthanum
Farbe Silberfarben bis weiß
Namenshinweis Rare Earth Oxides Content
Aussehen Silvery-white rod
Menge 100 mm
Prozentgehaltsbereich 99.9% (REO)
Form Stange, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser