Learn More
Lanthanstab, 12.7 mm (0.5 in.) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis ohne Ta), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353828
Click to view available options
Menge:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Packungsgröße:
10 Millimeter
100 Millimeter
25 Millimeter
50 Millimeter
Artikelnummer. 11353828
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040293.DH
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7439-91-0 | La | 138.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-91-0
Summenformel La
Molekulargewicht (g/mol) 138.91
MDL-Nummer MFCD00011066
InChI-Schlüssel FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation
PubChem CID 23926
ChEBI CHEBI:33336
IUPAC-Name Lanthan
SMILES [La]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanthanum rod
Farbe Silberfarben bis grau
Namenshinweis 12.7mm (0.5 in.) dia.
Menge 25 mm
Verpackung Mylar, unter Argon
Gewicht ≈0.80g/mm
Form Stange, gegossen, Durchmesser ca.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis, ohne Ta)
UN-Nummer UN3208
Reinheit (%) 99.9%