Learn More
Lanthan-Nickelpulver, -100 Mesh, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359389
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11359389
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 089133.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 12196-72-4 | LaNi5 | 432.37 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12196-72-4
Summenformel LaNi5
Molekulargewicht (g/mol) 432.37
MDL-Nummer MFCD00198177
InChI-Schlüssel BUCVQDCWULHLJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym lanthanum nickel, lani5, lanthanum pentanickel, lanthanum, compd. with nickel 1:1, lanthanum-nickel alloy, acmc-1brhe, lanthanum nickel, reacton, lanthanum nickel powder,-100 mesh, lanthanum nickel eutectic pieces, reacton, hy-stor™ 205 lanthanum-nickel alloy
PubChem CID 14367487
IUPAC-Name Lanthan; Nickel
SMILES [Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[La]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanthanum nickel powder
Menge 25 g
Netzgröße −100 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3178
Reinheit (%) 99.5%