Learn More
Lanthan(III)-phosphathydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364798
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11364798
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043125.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 14913-14-5 | LaO4P | 233.88 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14913-14-5
Summenformel LaO4P
Molekulargewicht (g/mol) 233.88
MDL-Nummer MFCD00150248
InChI-Schlüssel LQFNMFDUAPEJRY-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name lanthanum(3+) phosphate
SMILES [La+3].[O-]P([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanthanum (III) phosphate hydrate
Physikalische Form Klümpchen
Menge 100 g
Formelmasse 233.88 (Anhydrous)