Learn More
Lanthan(III)-oxid, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7232499
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 15483067
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13246.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1312-81-8 | La{2}O{3}
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 4200°C
Schmelzpunkt 2307°C
CAS 1312-81-8
Physikalische Form Fest
Menge 50 g
Summenformel La{2}O{3}
Reinheit (%) 99.9%