Learn More
Lanthan(III)-fluorid, optischer Gütegrad, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lanthanum(III) fluoride |
| Schmelzpunkt | 1493°C |
| Physikalische Form | Zerbrochene Kristalle |
| Menge | 5 g |
| Strukturformel | LaF3 |
| Formelmasse | 195.9 |
| Güte | Optisch |
| Geruch | Odorless |
| Empfindlichkeit | Hygroscopic |
| Dichte | 5.936 g/mL |