Learn More
Lanthan(III)-fluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482658
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11482658
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16673.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13709-38-1 | F3La | 195.90 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13709-38-1
Summenformel F3La
Molekulargewicht (g/mol) 195.90
MDL-Nummer MFCD00011073
InChI-Schlüssel BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name lanthanum(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[La+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanthanum(III) fluoride
Schmelzpunkt 1493°C
Menge 25 g
Strukturformel LaF3
Formelmasse 195.9
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 5.936