Learn More
Lanthan(III)-chlorid, ultratrocken, weiße Beads, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4824771
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11478430
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044322.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 10099-58-8 | Cl3La | 245.26 g/mol
Lanthanum chloride solutions are used in various water treatment applications. It is also used in biochemical research. Doped with cerium, it is applied as a scintillator material. In organic synthesis, lanthanum trichloride functions as a mild lewis acid. This compound is used in gamma detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10099-58-8
Summenformel Cl3La
Molekulargewicht (g/mol) 245.26
MDL-Nummer MFCD00011068
InChI-Schlüssel ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name lanthanum(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Specifications
Siedepunkt 1000 °C
Chemischer Name oder Material Lanthanum(III) chloride, ultra dry
Schmelzpunkt 860°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Perlen
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 245.27
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 3.842
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lanthanum(III) chloride, ultra dry
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Hazard Statement
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Lanthanum chloride