Learn More
Lanthan(III)-chlorid- Heptahydrat, Puriss. p.a., ≥99 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7122054 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
6 x 100 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
6 Stück
Artikelnummer. 15603520
Marke: Honeywell-Fluka 31820100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
puriss. p.a., ≥99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-84-0
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanthan(III)-chlorid-Heptahydrat
Menge 100 g
Summenformel Cl3H14LaO7
Strukturformel LaCl3 · H2O
MDL-Nummer MFCD00149756
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
InChI-Schlüssel FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
IUPAC-Name Lanthan(3+) Heptahydrat Trichlorid
Molekulargewicht (g/mol) 371.36
Formelmasse 371.37 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte Puriss. p.a.
Verpackung Poly-Flasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lanthanum(III) chloride heptahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Lanthanum chloride heptahydrate