Learn More
Lanthan(III)chlorid-Heptahydrat, Puriss. p.a., ≥99 %, Solstice
Artikelnummer. 15603520
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
6 x 100 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15603520 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15613520 6 x 100 g Poly-Flasche 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15603520 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 31820100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für 1 l Standardlösung
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-84-0
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanthan(III)-chlorid-Heptahydrat
Menge 100 g
Summenformel Cl3H14LaO7
Strukturformel LaCl3 · H2O
MDL-Nummer MFCD00149756
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
InChI-Schlüssel FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
IUPAC-Name Lanthan(3+) Heptahydrat Trichlorid
Molekulargewicht (g/mol) 371.36
Formelmasse 371,37 g/mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte Puriss. p.a.
Verpackung Poly-Flasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lanthanum(III) chloride heptahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Lanthanum chloride heptahydrate