Learn More
Lanthan(III)-Chlorid-Heptahydrat, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049106
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11377647
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012916.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 10025-84-0 | Cl3H14LaO7 | 371.36 g/mol
Lanthanum chloride solutions are used in various water treatment applications. Lanthanum chloride is also used in biochemical research. Doped with cerium, it is applied as a scintillator material. In organic synthesis, lanthanum trichloride functions as a mild lewis acid. This compound is used in gamma detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-84-0
Summenformel Cl3H14LaO7
Molekulargewicht (g/mol) 371.36
MDL-Nummer MFCD00149756
InChI-Schlüssel FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name Lanthan(3+) Heptahydrat Trichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanthanum(III) chloride heptahydrate
Schmelzpunkt 91°C (decomposition)
Namenshinweis For analysis ACS
Physikalische Form Kristallin
Menge 50 g
Merck Index 14,5363
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol and water.
Formelmasse 371.37 (245.27 Anhydrous)
Güte ACS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lanthanum(III) chloride heptahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Lanthanum(III) chloride heptahydrate