Learn More
Lanthan(III)-chlorid-Heptahydrat, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15682800 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15682800 25 g 25 Gramm
15672800 100 g 100 Gramm
15692800 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15682800 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 26207225G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-84-0
Summenformel Cl3H14LaO7
Molekulargewicht (g/mol) 371.36
MDL-Nummer MFCD00149756
InChI-Schlüssel FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name Lanthan(3+) Heptahydrat Trichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanthan(III)-chlorid-Heptahydrat
Menge 25 g
Strukturformel LaCl3 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 371.37 mol
Güte ACS-Reagenz