Learn More
Lanthan(III)-carbonathydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Lanthanum(III) carbonate hydrate is used as a starting material for the preparation of lanthanum strontium manganite, which is used in solid oxide fuel cell applications. It is also involved in the preparation of high-temperature superconductors. It finds application in medicine as a phosphate binder. Further, it is used in the treatment of hyperphosphatemia. In addition to this, it is used for the tinting of glass, water treatment and as a catalyst for hydrocarbon cracking.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lanthanum(III) carbonate hydrate |
| Physikalische Form | Pulver/Klumpen |
| Menge | 250 g |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
| Merck Index | 14,5364 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in acids. Insoluble in water. |
| Formelmasse | 457.85 (Anhydrous) |
| Reinheit (%) | 99.99% |
| Güte | Reacton |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Lanthanum(III) carbonate hydrate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Lanthanum(III) carbonate hydrate