Learn More
Lanthan(III)-acetat-Sesquihydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366328
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11366328
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011263.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 25721-92-0 | C12H24La2O15 | 686.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25721-92-0
Summenformel C12H24La2O15
Molekulargewicht (g/mol) 686.12
MDL-Nummer MFCD00013037
InChI-Schlüssel RBPQRWPSWRTKEC-UHFFFAOYSA-H
IUPAC-Name dilanthanum(3+) hexaacetate trihydrate
SMILES O.O.O.[La+3].[La+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanthanum(III) acetate sesquihydrate
Schmelzpunkt <200°C (in -1.5H2O)
Physikalische Form Kristallin
Menge 250 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Strukturformel La(OOCCH3)3·1.5H2O
Formelmasse 343.05 (316.03 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton
Empfindlichkeit Hygroskopisch