Learn More
Lanthanfolie, 1.0 mm (0.04 Zoll) Dicke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Packungsgröße:
25 Millimeter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
- Unter Argonatmosphäre verpackt.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lanthanum foil |
| Farbe | Silberfarben bis grau |
| Namenshinweis | 1.0mm (0.04 in.) thick |
| Menge | 50 x 50 mm |
| Verpackung | Mylar, unter Argon |
| Gewicht | ≈3.9g/25x25mm |
| Form | Folie |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
| UN-Nummer | UN3208 |
| Reinheit (%) | 99.9% |