Learn More
Lanthanfolie, 0.1 mm (0.004 Zoll) Dicke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450401
Change view
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Millimeter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11450401 50 x 50 mm 1 Stück
11304328 25 x 25 mm 25 Millimeter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450401 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041558.FI
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-91-0
Summenformel La
Molekulargewicht (g/mol) 138.91
MDL-Nummer MFCD00011066
InChI-Schlüssel FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation
PubChem CID 23926
ChEBI CHEBI:33336
IUPAC-Name Lanthan
SMILES [La]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanthanum foil
Farbe Grau bis silberfarben
Namenshinweis 0.1mm (0.004 in.) thick
Menge 50 x 50 mm
Verpackung Mylar, unter Argon
Gewicht ≈0.39g/25x25mm
Form Folie
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3208
Reinheit (%) 99.9%