Learn More
Lanthanchlorid-gesättigtes Hydrat,64.5-70.0%, (ACS-Reagenzqualität), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11402862 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11402862 25 g -
11412862 100 g -
11422862 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11402862 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215253425
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-84-0
Summenformel Cl3H14LaO7
Molekulargewicht (g/mol) 371.36
MDL-Nummer MFCD00149756
InChI-Schlüssel FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name Lanthan(3+) Heptahydrat Trichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanthanum Chloride Saturated Hydrate
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 64.5-70.0%
Formelmasse 371.4
Güte ACS-Reagenz