Learn More
Lanthan-Aluminiumoxidsubstrat, 10 x 10 x 1 mm, einseitig poliert, 100 Ausrichtungen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368837
Click to view available options
Menge:
5 Ea.
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11368837
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 038495.KU
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
100 Ausrichtung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12003-65-5
Summenformel LaAlO3
MDL-Nummer MFCD00144550
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanthanum Aluminum Oxide Substrate
Namenshinweis Polished Two Sides
Farbe Braungelb
Physikalische Form Platte
Menge 5 Ea.