Learn More
Oxyde d’aluminium et lanthane, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11333648
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11333648
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 039250.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12003-65-5
Used in epitaxial thin films, non-epitaxial thin films and substrate. Mainly used in making optical glass parts and optical fibers for electronic industry. Also often used in ceramic industry and catalysts. Due to its dielectric properties it is also posses properties for low-loss microwave and dielectric resonance applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12003-65-5
Numéro MDL MFCD00144550
Synonyme Lanthanum aluminate
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum aluminum oxide
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Soluble in phosphorous acid (at >150°C). Insoluble in mineral acid ( at 25°C) and water.
Poids de la formule 213.88
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis