Learn More
Lansoprazolsulfon-N-oxid, Mikromol™
Artikelnummer. 30051134
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051134 25 mg 25 Milligramm
30051072 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051134 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0474.080025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Lansoprazolsulfon-N-oxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lansoprazole Sulphone N-Oxide
CAS 953787-54-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Lansoprazole Sulphone N-Oxide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C16 H14 F3 N3 O4 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Lansoprazole Sulphone N-Oxide, Lansoprazole Sulfone N-Oxide
InChI-Formel InChI=1S/C16H14F3N3O4S/c1-10-13(22(23)7-6-14(10)26-9-16(17,18)19)8-27(24,25)15-20-11-4-2-3-5-12(11)21-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,20,21)
SMILES Cc1c(OCC(F)(F)F)cc[n+]([O-])c1CS(=O)(=O)c2nc3ccccc3[nH]2
IUPAC-Name 2-[[3-Methyl-1-oxido-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridin-1-ium-2-yl]methylsulfonyl]-1H-benzimidazol
Molekulargewicht (g/mol) 401.36
Menge 25 mg
Formelmasse 401,0657 g/mol