Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lanasterol, 50 %
Artikelnummer. 17261156 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17261156 5 g 5 Gramm
17271156 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17261156 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 466720050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 79-63-0 | C30H50O, C30H50O | 426.73 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-63-0
Summenformel C30H50O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanosterol
Prozentgehaltsbereich 50%
Menge 5 g
Schmelzpunkt 137,0 °C
Formelmasse 426,73
InChI-Schlüssel CAHGCLMLTWQZNJ-BQNIITSRSA-N
SMILES C[C@H](CCC=C(C)C)[C@H]1CC[C@@]2(C)C3=C(CC[C@]12C)[C@@]1(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]1CC3
IUPAC-Name (1R,3aR,5aR,7S,9aS,11aR)-3a,6,6,9a,11a-pentamethyl-1-[(2R)-6-methylhept-5-en-2-yl]-1H,2H,3H,3aH,4H,5H,5aH,6H,7H,8H,9H,9aH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-ol
Molekulargewicht (g/mol) 426.73